1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
B21804.06
B21804.14
B21804.06EA
37
EUR
B21804.06
B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Purity: 97%
CAS No.: 41532-84-7
Molecular Formula: C15H15N
Formula Weight: 209.29
Melting Point: 114-119°
Beilstein Reference: 153709
Formule:
C₁₅H₁₅N Smeltpunt: 114…119 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082627 CAS nummer: 41532-84-7 EINECS: 255-429-8 |