(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
H52788.03
H52788.06
H52788.03EA
47.4
EUR
H52788.03
H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 172603-05-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03839941
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03839941 CAS nummer: 172603-05-3 |