(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H30538.03
H30538.06
H30538.03EA
171
EUR
H30538.03
H30538.06
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 625471-18-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03094718
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094718 CAS nummer: 625471-18-3 ADR: 8,III |