1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52773.03
H52773.06
H52773.03EA
43.5
EUR
H52773.03
H52773.06
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 392331-89-4
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Boiling Point: 95-99°/0.6mm
MDL No.: MFCD04114980
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Kookpunt: 95…99 °C (0,6 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114980 CAS nummer: 392331-89-4 |