3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06
A11164.03
A11164.06EA
209
EUR
A11164.06
A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Formule:
C₁₇H₆F₁₂O Smeltpunt: 139…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042474 CAS nummer: 175136-66-0 |