1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16606.09
L16606.18
L16606.09EA
104
EUR
L16606.09
L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 78560-45-9
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3
Formula Weight: 481.55
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 6154526
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042363
Formule:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Kookpunt: 192 °C Dichtheid: 1,638 Vlampunt: 87 °C (189 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042363 CAS nummer: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8,II |