1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H26650.03 H26650.06
H26650.03EA 34.3 EUR
H26650.03 H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 123855-51-6 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD02094488
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094488
CAS nummer: 123855-51-6