1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
L20296.03
L20296.06
L20296.03EA
56.5
EUR
L20296.03
L20296.06
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 164014-95-3
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Beilstein Reference: 7478648
MDL No.: MFCD01009696
Formule:
C₈H₉BO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01009696 CAS nummer: 164014-95-3 |