(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25609.06
B25609.14
B25609.06EA
30.9
EUR
B25609.06
B25609.14
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 36626-29-6
Molecular Formula: HO2CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 370.81
Melting Point: 197-201°
MDL No.: MFCD00185663
Formule:
C₂₁H₂₀ClO₂P Smeltpunt: 197…201 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00185663 CAS nummer: 36626-29-6 |