2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
L12919.06 L12919.14
L12919.06EA 67.8 EUR
L12919.06 L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 766-39-2 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 222-223° MDL No.: MFCD00005523
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 222…223 °C
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005523
CAS nummer: 766-39-2
EINECS: 212-165-8