4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
A11759.06
A11759.14
A11759.22
A11759.06EA
43.1
EUR
A11759.06
A11759.14
A11759.22
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99%
CAS No.: 3398-16-1
Molecular Formula: C5H7BrN2
Formula Weight: 175.03
Melting Point: 118-123°
Beilstein Reference: 108534
Formule:
C₅H₇BrN₂ Smeltpunt: 118…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005242 CAS nummer: 3398-16-1 EINECS: 222-263-2 |