4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32612.MD
H32612.03
H32612.MDEA
114
EUR
H32612.MD
H32612.03
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95%
CAS No.: 23889-85-2
Molecular Formula: C9H7IN2
Formula Weight: 270.07
MDL No.: MFCD11707168
Formule:
C₉H₇IN₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11707168 CAS nummer: 23889-85-2 |