1-Naphthylacetamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23986.14 B23986.22 B23986.36
B23986.14EA 30.6 EUR
B23986.14 B23986.22 B23986.36
1-Naphthylacetamide ≥98%
1-Naphthylacetamide
Purity: 98% CAS No.: 86-86-2 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00004047
Formule: C₁₂H₁₁NO
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004047
CAS nummer: 86-86-2
EINECS: 201-704-2