1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
215280050 215280250
ACRO215280050EA 147 EUR
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formule: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315.43 g/mol
Kookpunt: 120 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1 g/cm³
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009655
CAS nummer: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %