N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
H52493.MD
H52493.03
H52493.MDEA
121
EUR
H52493.MD
H52493.03
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 226396-31-2
Molecular Formula: C7H10BNO4S
Formula Weight: 215.03
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD06659864
Formule:
C₇H₁₀BNO₄S Smeltpunt: 136…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06659864 CAS nummer: 226396-31-2 |