4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01322.03
L01322.06
L01322.03EA
53.6
EUR
L01322.03
L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 101-70-2
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 2214262
Formule:
C₁₄H₁₅NO₂ Smeltpunt: 100…104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014895 CAS nummer: 101-70-2 EINECS: 202-968-1 |