2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
L13337.03
L13337.06
L13337.03EA
72.9
EUR
L13337.03
L13337.06
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 207986-25-2
Molecular Formula: C12H16BrNO
Formula Weight: 270.18
Melting Point: 50-52°
Beilstein Reference: 7921481
Formule:
C₁₂H₁₆BrNO Smeltpunt: 50…52 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151798 CAS nummer: 207986-25-2 |