Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21626.04
B21626.09
B21626.04EA
71.4
EUR
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 3609-53-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 92-95°
MDL No.: MFCD00216474
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Smeltpunt: 92…95 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216474 CAS nummer: 3609-53-8 |