4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 34.5 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198.24 g/mol
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025072
CAS nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0