2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD H32858.03
H32858.MDEA 82.6 EUR
H32858.MD H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 336628-67-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 54-59° MDL No.: MFCD03788529
Formule: C₈H₅F₃O₂
Smeltpunt: 54…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788529
CAS nummer: 336628-67-2