3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
L11166.06 L11166.14
L11166.06EA 114 EUR
L11166.06 L11166.14
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Purity: 96% CAS No.: 23418-85-1 Molecular Formula: C11H12O3S Formula Weight: 224.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 128°/0.01mm Beilstein Reference: 3304257 MDL No.: MFCD00041687
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
Kookpunt: 128 °C (0,01 mmHg)
Dichtheid: 1,012
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041687
CAS nummer: 23418-85-1