5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25507.06
B25507.14
B25507.06EA
81.7
EUR
B25507.06
B25507.14
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 55082-33-2
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00525062
Formule:
C₁₃H₉BrO₂ Smeltpunt: 108…111 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00525062 CAS nummer: 55082-33-2 |