4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23451.14 B23451.22
B23451.14EA 34.1 EUR
B23451.14 B23451.22
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 56107-02-9 Molecular Formula: C13H8ClNO3 Formula Weight: 261.66 Melting Point: 104-106° Boiling Point: 233-235°/12mm MDL No.: MFCD00007081
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
Kookpunt: 233…235 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007081
CAS nummer: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7