2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 56.2 EUR
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261.66 g/mol
Smeltpunt: 78…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007295
CAS nummer: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3