4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L13419.03
L13419.06
L13419.14
L13419.03EA
27.2
EUR
L13419.03
L13419.06
L13419.14
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 14984-21-5
Molecular Formula: C25H18O3
Formula Weight: 366.42
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 2165449
Formule:
C₂₅H₁₈O₃ Smeltpunt: 147…151 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077969 CAS nummer: 14984-21-5 EINECS: 403-390-4 |