4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34480.03
H34480.06
H34480.03EA
30.1
EUR
H34480.03
H34480.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-16-6
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD00671577
Formule:
C₁₆H₈F₆O₃ Smeltpunt: 127…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671577 CAS nummer: 25753-16-6 |