3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32739.03
H32739.06
H32739.03EA
31.9
EUR
H32739.03
H32739.06
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 21436-44-2
Molecular Formula: C16H14O3
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 66-70°
MDL No.: MFCD00048083
Formule:
C₁₆H₁₄O₃ Smeltpunt: 66…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048083 CAS nummer: 21436-44-2 |