4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H29125.06 H29125.03
H29125.06EA 72.3 EUR
H29125.06 H29125.03
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 50342-17-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD08273792
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08273792
CAS nummer: 50342-17-1