6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 193 EUR
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Formule: C₉H₁₃N₃O
Smeltpunt: 127…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00119562
CAS nummer: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3