4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
A17657.06 A17657.14
A17657.06EA 38.6 EUR
A17657.06 A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 56442-17-2 Molecular Formula: C14H11FO2 Formula Weight: 230.24 MDL No.: MFCD00173650
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173650
CAS nummer: 56442-17-2