4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06180.06
L06180.14
L06180.06EA
68.7
EUR
L06180.06
L06180.14
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
4-Methoxybenzoic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 794-94-5
Molecular Formula: C16H14O5
Formula Weight: 286.29
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 545712
Formule:
C₁₆H₁₄O₅ Smeltpunt: 95…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017175 CAS nummer: 794-94-5 EINECS: 212-345-6 |