4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
L16150.06 L16150.14 L16150.22
L16150.06EA 66.9 EUR
L16150.06 L16150.14 L16150.22
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Purity: 99% CAS No.: 1107-00-2 Molecular Formula: C19H6F6O6 Formula Weight: 444.25 Melting Point: 244-247° Beilstein Reference: 7057916
Formule: C₈H₄O₃
MW: 444.25 g/mol
Smeltpunt: 244…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039143
CAS nummer: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0