2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11048.06
A11048.14
A11048.22
A11048.06EA
76.2
EUR
A11048.06
A11048.14
A11048.22
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
2-Chloronicotinoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 49609-84-9
Molecular Formula: C6H3Cl2NO
Formula Weight: 176.00
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 98-100°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051677
Formule:
C₆H₃Cl₂NO Kookpunt: 98…100 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 38…42 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051677 CAS nummer: 49609-84-9 UN: 3261 ADR: 8,II |