6-Aminonicotinamide 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L06692.03
L06692.06
L06692.03EA
61.3
EUR
L06692.03
L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99%
CAS No.: 329-89-5
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 246-248°
Beilstein Reference: 116042
Formule:
C₆H₇N₃O Smeltpunt: 246…248 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006327 CAS nummer: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |