2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 48.2 EUR
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311987
CAS nummer: 261635-93-2