3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
L19611.06
L19611.14
L19611.06EA
29.5
EUR
L19611.06
L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+%
CAS No.: 17789-14-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formule:
C₉H₉BrO₂ Kookpunt: 132…133 °C (8 mmHg) Dichtheid: 1,514 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003209 CAS nummer: 17789-14-9 EINECS: 241-766-8 |