4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33909.06 H33909.14
H33909.06EA 96.9 EUR
H33909.06 H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 698-27-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 222-223° MDL No.: MFCD00799550
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 222…223 °C
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799550
CAS nummer: 698-27-1
EINECS: 211-813-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable