Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 14799-93-0
Molecular Formula: C9H20Cl2Si
Formula Weight: 227.25
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1740697
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042606
Formule:
C₉H₂₀Cl₂Si Kookpunt: 224…226 °C Dichtheid: 0,794 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042606 CAS nummer: 14799-93-0 EINECS: 238-863-2 UN: 2987 ADR: 8,II |