N-Allylaniline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formule: C₉H₁₁N
Kookpunt: 218…220 °C
Dichtheid: 0,982
Vlampunt: 89 °C (192 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008638
CAS nummer: 589-09-3
EINECS: 209-633-9