2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34155.03
H34155.06
H34155.03EA
80.3
EUR
H34155.03
H34155.06
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 63489-56-5
Molecular Formula: C5H2ClF3N2
Formula Weight: 182.54
Melting Point: 119-123°
MDL No.: MFCD08436088
Formule:
C₅H₂ClF₃N₂ Smeltpunt: 119…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08436088 CAS nummer: 63489-56-5 |