2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
A12280.03
A12280.06
A12280.03EA
21.7
EUR
A12280.03
A12280.06
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 315-31-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00042504
Formule:
C₈H₇FO₂ Smeltpunt: 114…116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042504 CAS nummer: 315-31-1 |