2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H32532.03
H32532.06
H32532.03EA
66.1
EUR
H32532.03
H32532.06
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 852062-17-0
Molecular Formula: C6H4F4N2
Formula Weight: 180.10
Melting Point: 64-68°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD10699117
Formule:
C₆H₄F₄N₂ Smeltpunt: 64…68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10699117 CAS nummer: 852062-17-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |