3-Ethynyltoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17184.03
L17184.06
L17184.03EA
37.6
EUR
L17184.03
L17184.06
3-Ethynyltoluene ≥97%
3-Ethynyltoluene
Purity: 97%
CAS No.: 766-82-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Pungent
Boiling Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2038007
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD01318174
Formule:
C₉H₈ Kookpunt: 170…175 °C Dichtheid: 0,900 Vlampunt: 50 °C (122 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318174 CAS nummer: 766-82-5 UN: 3295 ADR: 3,III |