(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
A12669.09
A12669.18
A12669.09EA
49.5
EUR
A12669.09
A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Formule:
C₂₇H₂₆BrP MW: 461.39 g/mol Smeltpunt: 208…212 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051886 CAS nummer: 7484-37-9 EINECS: 231-289-3 |