4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22253.03 B22253.06
B22253.03EA 18.4 EUR
B22253.03 B22253.06
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 62790-50-5 Molecular Formula: C7H7ClN2O2 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01320687
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320687
CAS nummer: 62790-50-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III