Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
L06941.03 L06941.MD
L06941.03EA 138 EUR
L06941.03 L06941.MD
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Purity: 94% CAS No.: 175136-62-6 Molecular Formula: C24H9F18P Formula Weight: 670.28 Melting Point: 98-102° Boiling Point: 128-130°/0.5mm MDL No.: MFCD00042428
Formule: C₂₄H₉F₁₈P
Kookpunt: 128…130 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042428
CAS nummer: 175136-62-6