Vincristine sulphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
J60907.X0EA 0 EUR
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
Vincristine sulphate ≥98%
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Kookpunt: 273…281 °C
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00084729
CAS nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9986