4-(Methylthio)butanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22673.03
B22673.06
B22673.14
B22673.03EA
31.9
EUR
B22673.03
B22673.06
B22673.14
4-(Methylthio)butanol ≥99%
4-(Methylthio)butanol
Purity: 99%
CAS No.: 20582-85-8
Molecular Formula: C5H12OS
Formula Weight: 120.21
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 95-98°/20mm
MDL No.: MFCD00002973
Formule:
C₅H₁₂OS Kookpunt: 95…98 °C (20 mmHg) Dichtheid: 0,999 Vlampunt: 101 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002973 CAS nummer: 20582-85-8 |