(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
A19302.14 A19302.22 A19302.36
A19302.14EA 62 EUR
A19302.14 A19302.22 A19302.36
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 17857-14-6 Molecular Formula: HO2C(CH2)3P(C6H5)3Br Formula Weight: 429.30 Melting Point: 244-250° Beilstein Reference: 4173599
Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
Smeltpunt: 244…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274196
CAS nummer: 17857-14-6