(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20588.03
B20588.06
B20588.03EA
22.6
EUR
B20588.03
B20588.06
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 50889-29-7
Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00055556
Formule:
C₂₄H₂₆BrO₂P Smeltpunt: 200…202 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055556 CAS nummer: 50889-29-7 |